2-Propyl-1,3-benzoxazol-6-amine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 6-Amino-2-propyl-1,3-benzoxazole
OR14234-250MG OR14234-500MG
APOSOR14234-250MGEA 116 EUR
APOSOR14234-250MG APOSOR14234-500MG
2-Propyl-1,3-benzoxazol-6-amine
2-Propyl-1,3-benzoxazol-6-amine
Formula: C₁₀H₁₂N₂O
MW: 176,22 g/mol
Pto. de fusión: 83…85 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06200963
Núm. CAS: 875851-66-4