4-(1-Pyrrolidinyl)benzenecarboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-(1-Pyrrolidinyl)benzoic acid, 4-(Pyrrolidin-1-yl)benzoic acid
OR14246-250MG OR14246-5G
APOSOR14246-250MGEA 21.9 EUR
APOSOR14246-250MG APOSOR14246-5G
4-(1-Pyrrolidinyl)benzenecarboxylic acid
4-(1-Pyrrolidinyl)benzenecarboxylic acid
Formula: C₁₁H₁₃NO₂
MW: 191,23 g/mol
Pto. de fusión: 262 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01631241
Núm. CAS: 22090-27-3