3-(Piperidin-1-ylsulphonyl)aniline 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR14248-10G OR14248-1G OR14248-5G
APOSOR14248-10GEA 716 EUR
APOSOR14248-10G APOSOR14248-1G APOSOR14248-5G
3-(Piperidin-1-ylsulphonyl)aniline 97%
3-(Piperidin-1-ylsulphonyl)aniline
Formula: C₁₁H₁₆N₂O₂S
Pto. de fusión: 116…117 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02063328
Núm. CAS: 22184-99-2
UN: 2811
ADR: 6.1 III