3-(Morpholinosulphonyl)aniline 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR14249-1G OR14249-5G OR14249-10G
APOSOR14249-1GEA 105 EUR
APOSOR14249-1G APOSOR14249-5G APOSOR14249-10G
3-(Morpholinosulphonyl)aniline 98%
3-(Morpholinosulphonyl)aniline
Formula: C₁₀H₁₄N₂O₃S
Pto. de fusión: 132…135 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02090909
Núm. CAS: 22184-97-0