3-(1,3-Dioxan-2-yl)aniline 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR14251-10G OR14251-5G
APOSOR14251-10GEA 0 EUR
APOSOR14251-10G APOSOR14251-5G
3-(1,3-Dioxan-2-yl)aniline 97%
3-(1,3-Dioxan-2-yl)aniline
Formula: C₁₀H₁₃NO₂
Pto. de fusión: 75…76 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02853017
Núm. CAS: 168551-56-2