Tetrahydro-2H-pyran-4-carbonyl chloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR14254-5G OR14254-10G OR14254-1G
APOSOR14254-5GEA 66.7 EUR
APOSOR14254-5G APOSOR14254-10G APOSOR14254-1G
Tetrahydro-2H-pyran-4-carbonyl chloride 97%
Tetrahydro-2H-pyran-4-carbonyl chloride
Formula: C₆H₉ClO₂
MW: 148,5875 g/mol
Pto. Ebullición: 50…52 °C/1mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06200863
Núm. CAS: 40191-32-0
UN: 3265
ADR: 8,II