Ácido 1-Boc-5-metoxindol-2 borónico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR14256-1G OR14256-5G OR14256-25G
APOSOR14256-1GEA 68.3 EUR
APOSOR14256-1G APOSOR14256-5G APOSOR14256-25G
Ácido 1-Boc-5-metoxindol-2 borónico
Ácido 1-Boc-5-metoxindol-2 borónico
Formula: C₁₄H₁₈BNO₅
Pto. de fusión: 102…108 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD04039006
Núm. CAS: 290331-71-4