N-(3-Formylphenyl)methanesulphonamide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR14259-1G OR14259-5G OR14259-100MG
APOSOR14259-1GEA 0 EUR
APOSOR14259-1G APOSOR14259-5G APOSOR14259-100MG
N-(3-Formylphenyl)methanesulphonamide 97%
N-(3-Formylphenyl)methanesulphonamide
Formula: C₈H₉NO₃S
Pto. de fusión: 146…147 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03198179
Núm. CAS: 55512-05-5