3-Iodoanísol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-iodoanisole
OR14264-100G
APOSOR14264-100GEA 84.1 EUR
APOSOR14264-100G
3-Iodoanísol 98%
3-Iodoanísol
Formula: C₇H₇IO
MW: 234,04 g/mol
Pto. Ebullición: 243…244 °C
Densidad: 1,78 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001048
Núm. CAS: 766-85-8