5-Amino-3-(4-bromophenyl)-1H-pyrazole
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-(4-Bromophenyl)-1H-pyrazol-5-amine
OR14269-25G OR14269-5G
APOSOR14269-25GEA 253 EUR
APOSOR14269-25G APOSOR14269-5G
5-Amino-3-(4-bromophenyl)-1H-pyrazole
5-Amino-3-(4-bromophenyl)-1H-pyrazole
Formula: C₉H₈BrN₃
MW: 238,09 g/mol
Pto. de fusión: 172…174 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00558911
Núm. CAS: 78583-82-1