6-Hydroxy-2-naphthaldehyde 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR14282-100G OR14282-25G OR14282-5G
APOSOR14282-100GEA 463 EUR
APOSOR14282-100G APOSOR14282-25G APOSOR14282-5G
6-Hydroxy-2-naphthaldehyde 98%
6-Hydroxy-2-naphthaldehyde
Formula: C₁₁H₈O₂
MW: 172,1800 g/mol
Pto. de fusión: 183 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03427537
Núm. CAS: 78119-82-1