1-(Methylsulphonyl)-4-piperidinecarboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(Methylsulphonyl)piperidine-4-carboxylic acid
OR14287-250MG
APOSOR14287-250MGEA 58 EUR
APOSOR14287-250MG
1-(Methylsulphonyl)-4-piperidinecarboxylic acid
1-(Methylsulphonyl)-4-piperidinecarboxylic acid
Formula: C₇H₁₃NO₄S
MW: 207,2500 g/mol
Pto. de fusión: 160…162 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03821886
Núm. CAS: 280772-00-1