3-(4-Methylphenyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR14292-1G
OR14292-250MG
OR14292-5G
APOSOR14292-1GEA
75.4
EUR
APOSOR14292-1G
APOSOR14292-250MG
APOSOR14292-5G
3-(4-Methylphenyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
3-(4-Methylphenyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formula:
C₁₁H₁₀N₂O Pto. de fusión: 123…125 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01133694 Núm. CAS: 350988-62-4 |