4-(2-Oxo-2,3-dihydro-1H-indol-3-yl)butanoic acid > 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR14294-250MG
APOSOR14294-250MGEA 0 EUR
APOSOR14294-250MG
4-(2-Oxo-2,3-dihydro-1H-indol-3-yl)butanoic acid > 95%
4-(2-Oxo-2,3-dihydro-1H-indol-3-yl)butanoic acid
Formula: C₁₂H₁₃NO₃
MW: 219,24 g/mol
Pto. de fusión: 169…171 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD06411619
Núm. CAS: 2971-18-8