4-Methyloxazole-5-carboxylic acid 97%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

OR14298-10G OR14298-25G OR14298-5G
APOSOR14298-10GEA 151 EUR
APOSOR14298-10G APOSOR14298-25G APOSOR14298-5G
4-Methyloxazole-5-carboxylic acid 97%
4-Methyloxazole-5-carboxylic acid
Formula: C₅H₅NO₃
MW: 127,1000 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01571070
Núm. CAS: 2510-32-9

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR