Ácido 3-bromoantranilico 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Amino-3-bromobenzoic acid
OR14301-5G OR14301-100G OR14301-25G
APOSOR14301-5GEA 21.9 EUR
APOSOR14301-5G APOSOR14301-100G APOSOR14301-25G
Ácido 3-bromoantranilico 97%
3-Bromoanthranilic acid
Formula: C₇H₆BrNO₂
MW: 216,03 g/mol
Pto. Ebullición: 343…344 °C
Pto. de fusión: 174…178 °C
Densidad: 1,793 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 161 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03618453
Núm. CAS: 20776-51-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III