4-Hydroxytetrahydropyran 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR14305-100G OR14305-25G OR14305-5G
APOSOR14305-100GEA 116 EUR
APOSOR14305-100G APOSOR14305-25G APOSOR14305-5G
4-Hydroxytetrahydropyran 97%
4-Hydroxytetrahydropyran
Formula: C₅H₁₀O₂
Pto. Ebullición: 87 °C/15mmHg
Densidad: 1,071 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 88 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006633
Núm. CAS: 2081-44-9
EINECS: 218-210-8