Thiazol-2-ylmethanol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(Hydroxymethyl)thiazole, 2-Thiazolemethanol
OR14307-5G OR14307-25G
APOSOR14307-5GEA 79.9 EUR
APOSOR14307-5G APOSOR14307-25G
Thiazol-2-ylmethanol
Thiazol-2-ylmethanol
Formula: C₄H₅NOS
Pto. de fusión: 62…64 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06200855
Núm. CAS: 14542-12-2