10-Hydroxydecanoic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR14308-25G OR14308-5G OR14308-100G
APOSOR14308-25GEA 79.9 EUR
APOSOR14308-25G APOSOR14308-5G APOSOR14308-100G
10-Hydroxydecanoic acid 98%
10-Hydroxydecanoic acid
Formula: C₁₀H₂₀O₃
MW: 188,26 g/mol
Pto. de fusión: 75…77 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010510
Núm. CAS: 1679-53-4
EINECS: 216-848-1