10-Bromodecanoic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR14309-100G OR14309-500G
APOSOR14309-100GEA 58 EUR
APOSOR14309-100G APOSOR14309-500G
10-Bromodecanoic acid 98%
10-Bromodecanoic acid
Formula: C₁₀H₁₉BrO₂
MW: 251,16 g/mol
Pto. Ebullición: 163…165 °C/2mmHg
Pto. de fusión: 38…42 °C
Pto. de inflamación: >231 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00014388
Núm. CAS: 50530-12-6