Amantadina 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Adamantylamine, 1-Aminotricyclo[3.3.1.1(3,7)]decane, Adamantan-1-amine, 1-Adamantanamine, 1-Aminoadamantane
OR14310-100G OR14310-25G OR14310-500G
APOSOR14310-100GEA 56.7 EUR
APOSOR14310-100G APOSOR14310-25G APOSOR14310-500G
Amantadina 95%
Amantadine
Formula: C₁₀H₁₇N
MW: 151,25 g/mol
Pto. de fusión: 206…208 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00074732
Núm. CAS: 768-94-5
EINECS: 212-201-2