4-Amino-1-fenil-2,3-dimetil-3-pirazolin-5-ona 98+%
Proveedor: Apollo Scientific
OR14314-100G OR14314-25G
APOSOR14314-100GEA 154 EUR
APOSOR14314-100G APOSOR14314-25G
4-Amino-1-fenil-2,3-dimetil-3-pirazolin-5-ona 98+%
4-Amino-1-fenil-2,3-dimetil-3-pirazolin-5-ona
Formula: C₁₁H₁₃N₃O
Pto. de fusión: 108…110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003145
Núm. CAS: 83-07-8