4-Bromoisoquinolina
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR14319-25G OR14319-5G
APOSOR14319-25GEA 33.5 EUR
APOSOR14319-25G APOSOR14319-5G
4-Bromoisoquinolina
4-Bromoisoquinolina
Formula: C₉H₆BrN
Pto. Ebullición: 280…285 °C
Pto. de fusión: 40…43 °C
Pto. de inflamación: 113 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00006904
Núm. CAS: 1532-97-4
EINECS: 216-244-8