4,5-Dicloro-3,6-dioxociclohexa-1,4-dieno-1,2-dicarbonitrilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: DDQ, 2,3-Dichloro-5,6-dicyano-1,4-benzoquinone, 2,3-Dichloro-5,6-dicyanoquinone, 4,5-Dichloro-3,6-dioxocyclohexa-1,4-diene-1,2-dicarbonitrile
OR14321-250G OR14321-500G OR14321-1KG
APOSOR14321-250GEA 105 EUR
APOSOR14321-250G APOSOR14321-500G APOSOR14321-1KG
4,5-Dicloro-3,6-dioxociclohexa-1,4-dieno-1,2-dicarbonitrilo 98%
4,5-Dicloro-3,6-dioxociclohexa-1,4-dieno-1,2-dicarbonitrilo
Formula: C₈Cl₂N₂O₂
MW: 227.01 g/mol
Pto. Ebullición: 396
Pto. de fusión: 210…215 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001593
Núm. CAS: 84-58-2
EINECS: 201-542-2
UN: 3439
ADR: 6.1 III
Índice Merck: 13,03088