Dimetilglioxima 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2,3-Butanodiona-dioxima
OR14325-100G OR14325-2.5KG OR14325-500G
APOSOR14325-100GEA 21.9 EUR
APOSOR14325-100G APOSOR14325-2.5KG APOSOR14325-500G
Dimetilglioxima 99%
Dimetilglioxima
Formula: CH₃C(=NOH)C(=NOH)CH₃
MW: 116,12 g/mol
Pto. de fusión: 240…241 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002117
Núm. CAS: 95-45-4
EINECS: 202-420-1
UN: 2926
ADR: 4.1+6.1,III