N,N-Dimetilbenceno-1,4-diamina HCl
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: N1,N1-Dimethylbenzene-1,4-diamine hydrochloride, N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine monohydrochloride
OR14326-25G OR14326-5G
APOSOR14326-25GEA 116 EUR
APOSOR14326-25G APOSOR14326-5G
N,N-Dimetilbenceno-1,4-diamina HCl
N,N-Dimetilbenceno-1,4-diamina HCl
Formula: C₈H₁₃ClN₂
MW: 172,66 g/mol
Pto. de fusión: 215 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00012990
Núm. CAS: 2052-46-2
EINECS: 218-146-0
UN: 2811
ADR: 6.1,II