Ácido 2,2-dimetilsuccínico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR14327-10G OR14327-25G
APOSOR14327-10GEA 21.9 EUR
APOSOR14327-10G APOSOR14327-25G
Ácido 2,2-dimetilsuccínico
Ácido 2,2-dimetilsuccínico
Formula: C₆H₁₀O₄
Pto. de fusión: 138…142 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004196
Núm. CAS: 597-43-3
EINECS: 209-899-6