5-Quinolinol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR14331-5G OR14331-10G OR14331-25G
APOSOR14331-5GEA 58 EUR
APOSOR14331-5G APOSOR14331-10G APOSOR14331-25G
5-Quinolinol 98%
5-Quinolinol
Formula: C₉H₇NO
Pto. de fusión: 223…226 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006792
Núm. CAS: 578-67-6
EINECS: 209-428-4