6-Quinolinol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR14332-100G OR14332-25G OR14332-5G
APOSOR14332-100GEA 168 EUR
APOSOR14332-100G APOSOR14332-25G APOSOR14332-5G
6-Quinolinol
6-Quinolinol
Formula: C₉H₇NO
Pto. de fusión: 188…194 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00047611
Núm. CAS: 580-16-5
EINECS: 209-454-6