Ácido 4-metoxisalicilico
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR14335-100G
OR14335-25G
APOSOR14335-100GEA
79.9
EUR
APOSOR14335-100G
APOSOR14335-25G
Ácido 4-metoxisalicilico
Ácido 4-metoxisalicilico
Formula:
C₈H₈O₄ Pto. de fusión: 157…160 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002450 Núm. CAS: 2237-36-7 EINECS: 218-801-0 |