Ácido 5-metoxisalicilico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR14336-100G OR14336-250G OR14336-25G
APOSOR14336-100GEA 120 EUR
APOSOR14336-100G APOSOR14336-250G APOSOR14336-25G
Ácido 5-metoxisalicilico 98%
Ácido 5-metoxisalicilico
Formula: C₈H₈O₄
Pto. de fusión: 141…143 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002459
Núm. CAS: 2612-02-4
EINECS: 220-037-8