Ácido 6-metoxisalicilico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR14337-1G OR14337-5G
APOSOR14337-1GEA 21.9 EUR
APOSOR14337-1G APOSOR14337-5G
Ácido 6-metoxisalicilico
Ácido 6-metoxisalicilico
Formula: C₈H₈O₄
Pto. de fusión: 134…138 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00674090
Núm. CAS: 3147-64-6