3-Noradamantanecarboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR14339-1G OR14339-5G
APOSOR14339-1GEA 65.4 EUR
APOSOR14339-1G APOSOR14339-5G
3-Noradamantanecarboxylic acid
3-Noradamantanecarboxylic acid
Formula: C₁₀H₁₄O₂
Pto. de fusión: 105…107 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00213463
Núm. CAS: 16200-53-6