Thiazole-2-carbaldehyde 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Thiazolecarboxaldehyde, Thiazole-2-carboxaldehyde
OR14343-1G OR14343-5G OR14343-250MG
APOSOR14343-1GEA 24.8 EUR
APOSOR14343-1G APOSOR14343-5G APOSOR14343-250MG
Thiazole-2-carbaldehyde 95+%
Thiazole-2-carbaldehyde
Formula: C₄H₃NOS
Pto. Ebullición: 61…63 °C/15mmHg
Densidad: 1,288 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 68 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00142924
Núm. CAS: 10200-59-6