4-Iodo-5-methylisoxazole 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR14344-1G OR14344-250MG
APOSOR14344-1GEA 241 EUR
APOSOR14344-1G APOSOR14344-250MG
4-Iodo-5-methylisoxazole 97%
4-Iodo-5-methylisoxazole
Formula: C₄H₄INO
MW: 208,985 g/mol
Pto. de fusión: 27…28 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD06411541
Núm. CAS: 7064-38-2