2,5-Dimethyl-1,3-oxazole-4-carboxylic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR14345-100MG
OR14345-1G
OR14345-250MG
APOSOR14345-100MGEA
21.9
EUR
APOSOR14345-100MG
APOSOR14345-1G
APOSOR14345-250MG
2,5-Dimethyl-1,3-oxazole-4-carboxylic acid 98%
2,5-Dimethyl-1,3-oxazole-4-carboxylic acid
Formula:
C₆H₇NO₃ Pto. de fusión: 232…233 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03011595 Núm. CAS: 23000-14-8 |