tert-Butyl-4-(hydroxymethyl)benzylcarbamate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-(Aminomethyl)benzyl alcohol, N-BOC protected, 4-(Boc-aminomethyl-phenyl)-methanol, tert-Butyl 4-(hydroxymethyl)benzylcarbamate
OR14352-1G
OR14352-25G
OR14352-5G
APOSOR14352-1GEA
26.1
EUR
APOSOR14352-1G
APOSOR14352-25G
APOSOR14352-5G
tert-Butyl-4-(hydroxymethyl)benzylcarbamate 97%
tert-Butyl-4-(hydroxymethyl)benzylcarbamate
Formula:
C₁₃H₁₉NO₃ MW: 237.3 g/mol Pto. de fusión: 97…99 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD06411553 Núm. CAS: 123986-64-1 |