Ethyl pyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR14354-1G
OR14354-250MG
APOSOR14354-1GEA
60.9
EUR
APOSOR14354-1G
APOSOR14354-250MG
Ethyl pyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carboxylate 95%
Ethyl pyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carboxylate
Formula:
C₁₀H₁₀N₂O₂ Pto. Ebullición: 134…135 °C/2,3mmHg Densidad: 1,23 g/cm³ (25 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD06411542 Núm. CAS: 16205-44-0 |