7-Bromoindolina-2,3-diona 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 7-Bromo-1H-indol-2,3-diona
OR14358-25G OR14358-5G OR14358-100G
APOSOR14358-25GEA 98.6 EUR
APOSOR14358-25G APOSOR14358-5G APOSOR14358-100G
7-Bromoindolina-2,3-diona 95%
7-Bromoindolina-2,3-diona
Formula: C₈H₄BrNO₂
Pto. de fusión: 191…198 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00774354
Núm. CAS: 20780-74-9