(4-Aminophenyl)[4-(2-pyridinyl)piperazino]methanone
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR14362-1G OR14362-250MG
APOSOR14362-1GEA 74.1 EUR
APOSOR14362-1G APOSOR14362-250MG
(4-Aminophenyl)[4-(2-pyridinyl)piperazino]methanone
(4-Aminophenyl)[4-(2-pyridinyl)piperazino]methanone
Formula: C₁₆H₁₈N₄O
MW: 282,35 g/mol
Pto. de fusión: 138 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06659555
Núm. CAS: 885949-69-9