3'-Cloro-4'-hidroxiacetofenona
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1-(3-Cloro-4-hidroxifenil)etan-1-ona
OR14369-1G OR14369-5G OR14369-25G
APOSOR14369-1GEA 21.9 EUR
APOSOR14369-1G APOSOR14369-5G APOSOR14369-25G
3'-Cloro-4'-hidroxiacetofenona
3'-Cloro-4'-hidroxiacetofenona
Formula: C₈H₇ClO₂
MW: 170,6 g/mol
Pto. de fusión: 92…105 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00663621
Núm. CAS: 2892-29-7
UN: 3335
ADR: 9,III