2-(1-Pyrrolyl)benzonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR1437-1G OR1437-5G
APOSOR1437-1GEA 0 EUR
APOSOR1437-1G APOSOR1437-5G
2-(1-Pyrrolyl)benzonitrile
2-(1-Pyrrolyl)benzonitrile
Formula: C₁₁H₈N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00128308
Núm. CAS: 33265-71-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III