6-Chloro-2-(4-chlorophenyl)-4-quinoline carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR14373-1G OR14373-250MG
APOSOR14373-1GEA 174 EUR
APOSOR14373-1G APOSOR14373-250MG
6-Chloro-2-(4-chlorophenyl)-4-quinoline carboxylic acid
6-Chloro-2-(4-chlorophenyl)-4-quinoline carboxylic acid
Formula: C₁₆H₉Cl₂NO₂
Pto. de fusión: 288 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00034813
Núm. CAS: 126088-20-8