2-(4-Methoxyphenyl)-4-quinolinecarboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR14384-1G OR14384-5G
APOSOR14384-1GEA 145 EUR
APOSOR14384-1G APOSOR14384-5G
2-(4-Methoxyphenyl)-4-quinolinecarboxylic acid
2-(4-Methoxyphenyl)-4-quinolinecarboxylic acid
Formula: C₁₇H₁₃NO₃
Pto. de fusión: 210 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00160581
Núm. CAS: 4364-02-7