6-Amino-5-bromonicotinato de metilo
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR14385-1G OR14385-5G OR14385-500MG
APOSOR14385-1GEA 24.8 EUR
APOSOR14385-1G APOSOR14385-5G APOSOR14385-500MG
6-Amino-5-bromonicotinato de metilo
6-Amino-5-bromonicotinato de metilo
Formula: C₇H₇BrN₂O₂
Pto. de fusión: 166…169 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06659561
Núm. CAS: 180340-70-9