Methyl-4-(1-pyrrolidinyl)benzenecarboxylate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Methyl 4-(pyrrolidin-1-yl)benzoate
OR1439-10G OR1439-1G OR1439-5G
APOSOR1439-10GEA 894 EUR
APOSOR1439-10G APOSOR1439-1G APOSOR1439-5G
Methyl-4-(1-pyrrolidinyl)benzenecarboxylate 97%
Methyl-4-(1-pyrrolidinyl)benzenecarboxylate
Formula: C₁₂H₁₅NO₂
MW: 205,26 g/mol
Pto. de fusión: 141…143 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00731259
Núm. CAS: 129414-26-2