3-(3-Oxo-1,3,4,5,6,7-hexahydro-2H-indazol-2-yl)benzenecarboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR14390-1G OR14390-500MG
APOSOR14390-1GEA 36.4 EUR
APOSOR14390-1G APOSOR14390-500MG
3-(3-Oxo-1,3,4,5,6,7-hexahydro-2H-indazol-2-yl)benzenecarboxylic acid
3-(3-Oxo-1,3,4,5,6,7-hexahydro-2H-indazol-2-yl)benzenecarboxylic acid
Formula: C₁₄H₁₄N₂O₃
Pto. de fusión: 281 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06659578
Núm. CAS: 885949-86-0