6-(1H-Pyrrol-1-yl)nicotinic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR14393-1G OR14393-250MG
APOSOR14393-1GEA 0 EUR
APOSOR14393-1G APOSOR14393-250MG
6-(1H-Pyrrol-1-yl)nicotinic acid
6-(1H-Pyrrol-1-yl)nicotinic acid
Formula: C₁₀H₈N₂O₂
Pto. de fusión: 289…291 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00067843
Núm. CAS: 175135-86-1