3-Hidroxi-4'-metoxiflavona
Proveedor: Apollo Scientific
OR14402-1G OR14402-25G OR14402-5G
APOSOR14402-1GEA 43.5 EUR
APOSOR14402-1G APOSOR14402-25G APOSOR14402-5G
3-Hidroxi-4'-metoxiflavona
3-Hidroxi-4'-metoxiflavona
Formula: C₁₆H₁₂O₄
Pto. de fusión: 234 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00017682
Núm. CAS: 6889-78-7