5-(4-Methylphenyl)-1H-tetrazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-(p-Tolyl)-1H-tetrazole
OR14403-1G OR14403-250MG
APOSOR14403-1GEA 66.7 EUR
APOSOR14403-1G APOSOR14403-250MG
5-(4-Methylphenyl)-1H-tetrazole
5-(4-Methylphenyl)-1H-tetrazole
Formula: C₈H₈N₄
MW: 160,18 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01318164
Núm. CAS: 24994-04-5